missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BACE-1 Antibody (1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30148222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30148222 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30148222 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP289252CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

BACE-1 Monoclonal antibody specifically detects BACE-1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène BACE-1
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène APP beta-secretase, ASP2, Aspartyl protease 2, BACEAsp 2, beta-secretase 1, beta-secretase 1 precursor variant 1, beta-site amyloid beta A4 precursor protein-cleaving enzyme, Beta-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1, Beta-site APP cleaving enzyme 1, beta-site APP-cleaving enzyme, beta-site APP-cleaving enzyme 1, EC 3.4.23, EC 3.4.23.46, FLJ90568, HSPC104, KIAA1149, Memapsin-2, Membrane-associated aspartic protease 2, transmembrane aspartic proteinase Asp2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human BACE-1 extracellular domain (Met 1-Thr 457; Accession#: NP_036236.1) .
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Alzheimers Research, Neurodegeneration, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23621
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.