Learn More
Thermo Scientific™ BactiSwab™: Liquid Stuart Plastic Shaft
Thermo Scientific™ Remel BactiSwab™ Liquid Stuart, Plastic Shaft is supplied with a single or double plastic shaft.
Marque: Thermo Scientific™ R723110
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Descripción
Thermo Scientific™ Remel BactiSwab™ Liquid Stuart, Plastic Shaft is supplied with a single or double plastic shaft.
Les écouvillons avec embout en rayonne et tige en plastique sont montés dans le bouchon d’un tube en plastique translucide avec une chambre en spirale contenant une éponge imprégnée de milieu de transport liquide.Especificaciones
Tube | |
Applicateur unique | |
Soins de santé |
Liquid Stuart | |
Liquid Stuarts | |
Plastique |