Learn More
Fisherbrand™ Sachets pour mélangeur pleine page BagPage™
Un sachet pour mélangeur avec filtre microperforé pleine page, disponible en deux tailles.
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10010051
  • 271.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 17-06-2024
Description
  • Parfait pour homogénéiser les échantillons pâteux
  • Complexe multicouche avec renforcement multirevêtement
  • Filtre microperforé pleine surface d’une porosité de 280 microns
  • Structure rigide et transparente
  • Filtration pendant l’homogénéisation
  • Pas besoin d’attendre la sédimentation des débris
  • Solution sans particules, résultats précis et excellente reproductibilité
  • Traités aux rayons gamma
  • Le même sachet est utilisé pour homogénéiser, filtrer et pipetter
  • Aucun contact entre l’échantillon et le mélangeur
  • Peut être fermé avec un clip ou une thermoscelleuse
  • Compatible avec n’importe quel mélangeur de laboratoire
  • Homologués pour le contact avec des denrées alimentaires