Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, oxyde d’aluminium IB-F, J.T.Baker™
Code produit. 15517594 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
200 Sheets
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15517594
Marque: J.T. Baker 446702
Fiche CCM flexible
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Oxide IB-F
Quantité 200 Sheets
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
Odeur Odorless
Gravité spécifique 1L = 4.00kg