Description
Bambou TwinFlex™ D xg : Durabilité, confort et sensibilité combinés à une haute protection contre les coupures (CutD)
Le bambou breveté TwinFlex™ Cette technologie combine le meilleur des deux mondes dans un gant de protection anti-coupure de calibre 18 (niveau de protection D). À l’intérieur du gant, la viscose de bambou garantit aux porteurs de profiter d’un confort optimal pour leur peau. La douceur et l’absorption élevée et rapide de l’humidité offrent un confort durable et une parfaite acceptation des porteurs. Grâce à sa matière en viscose de bambou, le gant s'adapte parfaitement à la forme de la main en 3 à 5 minutes. Les fibres haute performance offrent un haut niveau de protection contre l'abrasion et les risques de coupure. La zone de protection supplémentaire située entre le pouce et l’index offre une résistance à l’abrasion double (200 %) par rapport à l’intérieur du gant, ce qui a pour effet d’augmenter sa durée de vie/durabilité. Grâce au revêtement en mousse polymère aquatique Xtra-Grip, le Bamboo TwinFlex™ Le D xg offre une excellente adhérence sur sol sec et légèrement humide/huileux. De plus, le bambou TwinFlex D xg contient au total 45 % de matériaux durables : polyamide recyclé et viscose de bambou, à base de matières premières renouvelables.
Caractéristiques générales :
- Excellente sensibilité pour un niveau de protection de coupe D
- Haut niveau de confort pour l’utilisateur grâce à la fibre de bambou
- 45 % de matériaux durables : polyamide recyclé et viscose de bambou, à base de matières premières renouvelables
- Efficacité élevée grâce à une longue durée de vie, qui lui est assurée par la protection + du revêtement premium Xtra-Grip
- Produits en Allemagne sans rejet de CO2, exempts de solvants
Caractéristiques de protection
- Certifié EN 388:2016 (4 X 4 1 D) et EN 407 (X 1 X X X X)
- Testés dermatologiquement pour évaluer leur compatibilité avec la peau, exempts d’accélérateurs allergéniques
- Particulièrement légers, fins et flexibles et offrant une protection élevée contre les coupures (4X41D selon la norme EN 388:2016)
- Nul besoin de retirer le gant grâce à sa compatibilité avec les écrans tactiles. La zone de protection, dotée d'une surface lisse, assure un flux de travail sans encombre. Conformément à la norme EN 407, ce modèle est adapté à des températures de contact jusqu'à +100 °C.°C
Caractéristiques de confort
- Bambou breveté TwinFlex™ technologie du fil
- Sensation douce et soyeuse pour la peau
- Absorption rapide et rétention élevée de l’humidité
- Ajustement adaptatif : S'adapte précisément à la forme de chaque main en 3 à 5 minutes.
Domaines d’application
- Installation de pièces à arêtes tranchantes ou non ébarbées
- Industrie du verre et de la métallurgie, industrie automobile
- Travail de précision
- Contrôle qualité
- Domaines dans lesquels on utilise des écrans tactiles :transformation des aliments
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 388:2016 (4 X 4 1 D), EN 407 (X 1 X X X X) |
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | Aqua-polymère |
| Couleur | Vert |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Viscose de bambou, élasthanne, HPPE, polyamide, acier |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Dimensions | 12 |
| Norme EN388 | EN 388:4 X 4 1 D |
| Afficher plus |