missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bamlanivimab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17708933
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17708933 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17708933 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA542311

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.

Bamlanivimab is a biosimilar that targets RBD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Bamlanivimab Humanized
Applications ELISA, SDS-Page
Classification Recombinant Monoclonal
Concentration 1.07 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gène LY3819253; LY-CoV555
Espèces hôtes Human
Immunogène SARS-CoV-2 RBD.
Méthode de purification Protein A
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Molécule cible Chemical
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.