Learn More
Alfa Aesar™ Barium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide
Marque: Alfa Aesar™ 046381.03
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 168106-22-7 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
168106-22-7 | |
699.614 | |
VJUKAFJLZPVWME-UHFFFAOYSA-N | |
131725281 | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ba] |
C4H2BaF12N2O8S4 | |
MFCD22200529 | |
barium bis trifluoromethanesulfonimide, barium bis-triflimide | |
barium ; 1,1,1-trifluoro-N-(trifluorométhylsulfonyle)méthanesulfonamide |
Spécification
Barium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide | |
Blanc à jaune | |
1g | |
C4H2BaF12N2O8S4 | |
MFCD22200529 | |
barium bis trifluoromethanesulfonimide, barium bis-triflimide | |
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ba] | |
699.614 | |
697.6 |
Moisture sensitive | |
>300°C | |
168106-22-7 | |
[(CF3SO2)2N]2Ba | |
UN1759 | |
VJUKAFJLZPVWME-UHFFFAOYSA-N | |
barium ; 1,1,1-trifluoro-N-(trifluorométhylsulfonyle)méthanesulfonamide | |
131725281 | |
Pleine |