Learn More
Bromure de baryum dihydraté, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15463137
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 15463137
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16328.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7791-28-8 | BaBr2H4O2 | 333.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-28-8
Formule moléculaire BaBr2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 333.17
Numéro MDL MFCD00149153
Clé InChI HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC barium(2+) dihydrate dibromide
SMILES O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium bromide dihydrate
Quantité 100 g
Numéro UN UN1564
Merck Index 14,968
Poids de la formule 333.17 (297.15 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%