Learn More
Bromure de baryum dihydraté, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium bromide dihydrate |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 5 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN1564 |
| Merck Index | 14,968 |
| Informations sur la solubilité | Very soluble in water, soluble in methanol |
| Poids de la formule | 333.17 (297.14 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99.999% |
| Afficher plus |