Learn More
Oxyde de cuivre de calcium baryum (2-2-3), 99,9 % (base métallique)
Code produit. 11313578
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11313578
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039193.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium calcium copper oxide (2-2-3)
Forme physique Poudre broyée à sec
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00211652
Numéro UN UN1564
Pourcentage de pureté 99.9%