Learn More
Oxyde de cuivre de calcium baryum (2-2-3), 99,9 % (base métallique)
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium calcium copper oxide (2-2-3) |
| Forme physique | Poudre broyée à sec |
| Quantité | 10 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro MDL | MFCD00211652 |
| Numéro UN | UN1564 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |