Learn More
Chlorure de baryum anhydre, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361598
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
0.50g
100g
25g
5g
Code produit. 11361598
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010995.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 g/mol
Barium chloride is used in manufacture of pigments, fire works, other barium salts, fireworks , hardening of steel, heat treatment salts, purification of brine solution in caustic chlorine plants, lubrication oil additive, textile dye, pigments, white leather, aluminum refining, boiling water treatment and porcelain enamels for sheet steel. It is also used to remove sulfate ion in some electrolytic plants, caustic soda, magnesium metal or sodium metal. It is also used as a component in a flux used to prevent oxidation of molten magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-37-2
Formule moléculaire BaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 208.23
Numéro MDL MFCD00003445
Clé InChI WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
CID PubChem 25204
ChEBI CHEBI:63317
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Point d’ébullition 1560°C
Nom chimique ou matériau Barium chloride
Point de fusion 963°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre, peut contenir des petits morceaux
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1564
Merck Index 14,971
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol. Insoluble in acids,ethanol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in nitric acid and hydrochloric acid.
Nom IUPAC dichlorure de baryum(2+)
Poids de la formule 208.25
Pourcentage de pureté 99.998%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.9 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Barium chloride