Learn More
Solution de chlorure de baryum, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Description
Réactifs comme décrit au chapitre 4 (4.1.1) de la pharmacopée européenne
• Fourni avec certificat d'analyse, numéro de lot et date de péremption
• Chlorure de baryum solution R1
• Fourni avec certificat d'analyse, numéro de lot et date de péremption
• Chlorure de baryum solution R1
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BARIUM CHLORIDE SOLUTION R1
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302 + H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
- MIXTURE LIST-Contient: barium chloride