Learn More
Solution d’hydroxyde de baryum, volumétrique, 0,05 M Ba(OH)2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Code produit. p-7122076 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
6 pièces
Code produit. 15664780
Marque: Honeywell-Fluka 350501L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, 0,05 M Ba(OH)2 (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17194-00-2
Formule moléculaire BaH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 171.341
Clé InChI RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium hydroxide, barium 2+ dihydroxide, bariumhydroxid, aetzbaryt, barium ii hydroxide, barium 2+ hydroxide, acmc-20alr7, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous
CID PubChem 6093286
ChEBI CHEBI:32592
Nom IUPAC dihydroxyde baryum(2+)
SMILES [OH-].[OH-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium hydroxide solution
Quantité 1 L
Formule linéaire Ba(OH)2
Numéro MDL MFCD00003443
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 171.34g/mol