Learn More
Nitrate de baryum, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-45842 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10072680
Marque: Thermo Scientific Acros 203155000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10022-31-8
Formule moléculaire BaN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 261.34
Numéro MDL MFCD00003442
Clé InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
CID PubChem 24798
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium nitrate
Point de fusion 592.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire Ba(NO3)2
Merck Index 15, 979
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone
Nom IUPAC dinitrate de baryum(2+)
Poids de la formule 261.34
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 3.23
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.