Learn More
Barium Nitrate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium Nitrate |
| Point de fusion | 592°C |
| Couleur | Colorless |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | Ba(NO3)2 |
| Numéro UN | UN1446 |
| Poids de la formule | 261.34g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Qualité | Réactif ACS |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Afficher plus |