Learn More
Barium Nitrate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7120215 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 15662060
Marque: Honeywell-Fluka 217581100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10022-31-8
Formule moléculaire BaN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 261.34
Numéro MDL MFCD00003442
Clé InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
CID PubChem 24798
Nom IUPAC dinitrate de baryum(2+)
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Nitrate
Point de fusion 592°C
Couleur Colorless
Quantité 100 g
Formule linéaire Ba(NO3)2
Numéro UN UN1446
Poids de la formule 261.34g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystals
Densité 3.24g/cu.cm