Learn More
Sulfate de baryum, multiofficinal, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit. 15587884 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Code produit. 15587884
Marque: Avantor J.T.Baker 104101
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Sulfate
CAS 7727-43-7
Quantité 500 g
Formule moléculaire BaO4S
Numéro MDL MFCD00003455
Synonyme barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
Clé InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC Sulfate (2+) de baryum
Poids moléculaire (g/mol) 233.38
CID PubChem 24414
Poids de la formule 233.39
Qualité Multiofficinal / USP
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 4.50kg