Learn More
Sulfate de baryum, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit. 15577884 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
15577884 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15577884 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 104001
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Sulfate
CAS 7727-43-7
Quantité 500 g
Formule moléculaire BaO4S
Numéro MDL MFCD00003455
Synonyme barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
Clé InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC Sulfate (2+) de baryum
Poids moléculaire (g/mol) 233.38
CID PubChem 24414
Poids de la formule 233.39
Qualité USP
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 4.50kg