Learn More
Sulfure de baryum, 99,7 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Barium sulfide has different characters, so it is used in a variety of ways, such as in electronics, paint pigments, dehairing hides, flame retardant, luminous paints, and generating pure hydrogen sulfide. Barium sulfide can deviate X-rays and helps to give clearly image of the soft tissue. Barium sulfide is a precursor to other barium compounds and also used as a short wavelength emitters for electronic displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium sulfide |
| Point de fusion | 1200°C |
| Couleur | Gris à jaune |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 10 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN3134 |
| Merck Index | 14,995 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water but insoluble in alcohol. |
| Poids de la formule | 169.4 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Barium sulfide
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Barium sulfide