Learn More
Titanate de baryum(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-222683 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10694892
Marque: Thermo Scientific Acros 196865000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12047-27-7
Formule moléculaire BaO3Ti
Poids moléculaire (g/mol) 233.19
Numéro MDL MFCD00003447
Clé InChI WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium titanate(IV)
Point de fusion 1625.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 0.988 to 1.000 (BaO+ SrO)/TiO2 Mole Ratio
Formule linéaire BaTiO3
Merck Index 15, 996
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alkalies, slightly soluble in diluted acids, soluble in concentrated h2so4 and hf
Poids de la formule 233.24
Pourcentage de pureté 99%
Perte par calcination 0.5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 6.08
Densité 6.0800g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium titanate(IV)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.