Learn More
Thermo Scientific™ Consommables de rechange pour distillateurs Classic Barnstead™
Maintenez les performances de votre distillateur traditionnel Thermo Scientific™ Barnstead™ grâce aux consommables de rechange tels que les lampes à UV et les filtres à air.
103.00€ - 763.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
14885701
|
Thermo Scientific™
25001-DB |
Cartouche filtrante Ventguard |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14835731
|
Thermo Scientific™
H3120 |
filtre de rechange pour H3111 |
346.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14875721
|
Thermo Scientific™
H3130 |
Joint dʼeau de rechange pour H 3111 |
763.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Maintenez les performances de votre distillateur grâce aux consommables de rechange pour distillateurs traditionnels Thermo Scientific™ Barnstead™, y compris une lampe à UV et une cartouche filtrante Thermo Scientific™ Ventgard™ (la partie consommable de l’ensemble filtre Ventgard). Évitez que l’air ne pénètre dans le réservoir via la mise à l’air libre du condenseur et protégez l’eau stockée contre les particules et matières organiques en suspension dans l’air et le CO2 grâce au filtre à air Ventgard.
Maintain the performance of your still with Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Stills Replacement Consumables, including UV lamp and Thermo Scientific™ Ventgard™ filter element (the consumable portion of the Ventgard filter assembly). Prevent air from entering the reservoir via the condenser atmospheric vent and protect stored water against airborne particulates, organics and CO2 with the Ventgard air filter.