Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification de l’eau Barnstead™ LabTower™ TII
Transformez l’eau du robinet en eau ultra-pure grâce au système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII, une solution complète qui intègre la purification et un réservoir.
Marque: Thermo Scientific™ 50132191
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Transformez l’eau du robinet en une eau de haute pureté grâce au système de purification de l’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII, une solution complète qui intègre la purification et un réservoir. Ce système haute technologie est conçu pour constamment remettre en circulation l’eau de réservoir purifiée afin de préserver la qualité de l’eau, même pendant les périodes d’inactivité. Économisez de l’espace sur la paillasse grâce à sa conception autonome, qui comprend un réservoir de 100 litres intégré. Les roulettes permettent un déplacement facile au sein du laboratoire.
Une qualité d’eau constante :
- Eau de laboratoire de type 2 conforme aux normes internationales ASTM Type II, CSLS-CLRW et ISO 3696
- Le système LabTower est conçu pour constamment remettre en circulation l’eau de réservoir purifiée afin de préserver la qualité de l’eau, même pendant les périodes d’inactivité
Une conception compacte et portable :
- système disponible avec option de trois débits de perméat de 20, 40 ou 60 l/h
- Modèle autonome avec réservoir de 100 litres intégré qui n’occupe aucun espace sur la paillasse
- Roulettes facilitant le déplacement
- Systèmes pouvant être mis à niveau ultérieurement pour prendre en charge les demandes en eau croissantes
Deux méthodes de distribution de l’eau :
- Distribution directe depuis le système à travers une valve de distribution pour les solutions d’étalonnage, la préparation de réactif, le remplissage des récipients, les rinçages généraux, etc.
- Distribution du réservoir vers les autoclaves, lave-vaisselle, systèmes de production d’eau ultra-pure, etc.
Réservoir de 100 litres intégré :
- Jusqu’à 100 litres d’eau pure prête à être distribuée en fonction des besoins
- Réservoir en polypropylène ultra-pur opaque
- Fond conique permettant une vidange complète pour un nettoyage et une désinfection efficaces
- volume de remplissage du réservoir programmable pour les périodes de faible demande, pour vous permettre de ne stocker que l’eau que vous utilisez
Un affichage clair des informations :
- Affichage grand format sur quatre ligne qui est protégé par un code afin d’éviter toute modification involontaire des paramètres du système
- Affichage illuminé facile à lire qui fournit des informations sur la résistivité ou la conductivité, l’état du mode de fonctionnement, par exemple : “production”, “stand-by” (veille) ou “disinfection” (désinfection), ainsi que sur le volume du réservoir en pourcentage
Documentation conforme aux BPL :
- LabTower TII a été développé pour répondre aux exigences BPL, voire les dépasser
- Données enregistrées et traçables pouvant être imprimées grâce à l’interface RS-232 et à l’accessoire imprimante
- Mesures précises et de haute qualité de la conductivité grâce à la constante de cellule de 0,01 cm-1 (précision de ±0,1°C)
Prétraitement :
- Préfiltre de 5 μm et charbon actif dans la cartouche filtre combinée qui protègent la membrane RO du chlore libre et des particules
- Cartouche stabilisante de dureté qui protège l’étape d’osmose inverse de l’eau dure
Osmose inverse et réservoir :
- Eau prétraitée injectée sous pression à travers le module perméable d’osmose inverse, permettant d’éliminer 97 à 99 % des ions inorganiques, 99 % des substances organiques dissoutes, ainsi que les micro-organismes et les particules
- Réservoir de 100 litres intégré doté d’un fond conique permettant d’optimiser le nettoyage et la désinfection
Échange d’ions et UV :
- Membrane RO qui élimine 99 % des impuretés Tous les ions sont éliminés parles résines ultra-pures aux COT bas dans la cartouche d’échange d’ions
- Irradiation à la lumière UV (unités TII avec option UV uniquement) qui élimine les bactéries ou germes présents
Spécification
99% | |
LabTower TII 20 avec pompe de 3 l/min | |
NPT 19 mm (0,75 in) | |
Robinet | |
Type 2 | |
Non | |
1 à 6 bars | |
<1 | |
2°C à 35°C | |
1500 mm | |
66 kg | |
100/240 V |
0,1 à 1,0 μs/cm | |
< 1 CFU/ml | |
Non | |
LabTower TII 20 avec pompe de 3 l/min | |
10 à 1 Mohm.cm | |
Système de purification d’eau | |
2 à 6 bar | |
20 l/h à 15°C | |
450 mm | |
580 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |