Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification de l’eau Barnstead™ LabTower™ TII
Transformez l’eau du robinet en eau ultra-pure grâce au système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII, une solution complète qui intègre la purification et un réservoir.
Marque: Thermo Scientific™ 50132193
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Transformez l’eau du robinet en une eau de haute pureté grâce au système de purification de l’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII, une solution complète qui intègre la purification et un réservoir. Ce système haute technologie est conçu pour constamment remettre en circulation l’eau de réservoir purifiée afin de préserver la qualité de l’eau, même pendant les périodes d’inactivité. Économisez de l’espace sur la paillasse grâce à sa conception autonome, qui comprend un réservoir de 100 litres intégré. Les roulettes permettent un déplacement facile au sein du laboratoire.
• Combine un module d'osmose inverse haute performance à un échangeur d'ions longue durée de vie
• Eau de rinçage conforme EN15883, DIN EN 285/13060 et eau de laboratoire conforme ASTM type II, CAP, ISO 3696
• Pour 100 à 500 l/jour en n'occupant que 0,25 m2
• Réservoir 100L intégré et pompe pour alimentation en aval
• Prétraitement intégré avec préfiltre, charbon actif et stabilisateur dureté
• Purification par osmose inverse puis échange d'ions. Photooxydation UV 185/254nm pour réduction des composés bactériens et organiques intégrée dans les modèles dédiés TII-UV
• Soutirage stérile via tête de distribution ou au réservoir 100L à fond conique évitant les volumes morts. Pompes de recirculation et de distribution aval sous pression intégrées. Contrôleur de niveau. En option, lampe UV immergée
• Contrôleur intuitif inclinable pour lisibilité optimale
• Affichage permanent multilingue de la température, la conductivité, le niveau de remplissage du réservoir en %
• Touches de démarrage de production, de réglage des valeurs d'alarme et interrupteur UV
• Interface RS232.
Spécification
99% | |
Barnstead LabTower TII (UV) | |
3/4 in. NPT | |
Tap | |
Type 2 | |
No | |
1 to 6 bar | |
<1 μM/mL | |
2°C to 35°C | |
1500 mm | |
66 kg | |
100/240 V |
0.1 to 1.0μS/cm | |
<1 CFU/mL | |
No | |
LabTower TII (UV) 20 with 3 L/min. pump | |
10 to 1 Mohm.cm | |
Water Purification System | |
2 to 6 bar | |
20 L/hr. at 15°C | |
450 mm | |
580 mm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |