Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour Distributeur à Distance Barnstead RO et TII
Optimisez votre système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ RO ou TII grâce à ces accessoires et consommables, qui comprennent notamment des filtres, des cartouches et des distributeurs.
Marque:  Thermo Scientific™ LMX31
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10194803
  • 267.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Optimisez votre système de purification d’eau grâce aux accessoires et consommables Thermo Scientific™ Barnstead™ RO et TII. Destinés à une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Barnstead RO et TII, ces produits comprennent des filtres et pré-filtres, des cartouches, des flotteurs de sécurité anti-débordement, des câbles de connexion de pompe, ainsi que des distributeurs et des imprimantes.
Optimisez votre système de purification d’eau grâce aux accessoires et consommables Thermo Scientific™ Barnstead™ RO et TII Destinés à une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Barnstead RO et TII, ces produits comprennent des filtres et pré-filtres, des cartouches, des flotteurs de sécurité anti-débordement, des câbles de connexion de pompe, ainsi que des distributeurs et des imprimantes.
Spécification
Spécification
0,055 µS/cm
< 1 CFU/ml
Prétraité
15 Mohm.cm à 25°C
1 à 5 ppb
30 à 100 psig (2 à 6,9 bars)
Système de purification d’eau Barnstead™ TII Type 2
1 l/min
13,5 in
19,5 po
18,5 in
100/240 VCA 50/60 Hz
50/60 Hz
Lampe UV pour réservoir de stockage Barnstead
Non
Type 2
Non
Lampe UV pour réservoir de stockage
4°C à 40°C
< 1 μm/ml
12 L/h
34,3 cm
49,5 cm
47 cm
100/240 VCA
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales