Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Barocco (Frontier 168)
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
47
48
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Semelle extérieure TPU
- Cuir pleine fleur
- Certification ESD
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Bleu |
| Conception | Barocco (Frontier 168) |
| Matériau de revêtement | Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec™ |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 45 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |