Learn More
Thermo Scientific™ Mélangeurs à vortex de base
L’agitateur à vortex de base Thermo Scientific™ est idéal pour un mélange rapide et uniforme d’échantillons avec un contrôle précis de la vitesse.
354.00€
Spécification
Orbite | 4 mm |
---|---|
Capacité de charge (métrique) | 0,5 kg |
Vitesse de rotation | 200 à 3000 tr/min |
Alimentation électrique | 100/240 V |
Capacité | Tubes |
Includes: Standard package includes the Rubber platform 88882120 x 1
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17328272
|
Thermo Scientific™
88882012 |
CE | Prise EU, UK, CN |
354.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
L’agitateur à vortex de base Thermo Scientific™ offre des capacités de mélange complètes pour les dosages enzymatiques et RIA, le mélange général de tubes à essai, les dosages biochimiques, la préparation de dilution virale, les dosages précipités, le vortex de suspension cellulaire et le mélange d’échantillons de tissus.
- Affichage numérique de la vitesse
- Modes continu et tactile
- Plage de vitesses : 200 à 3 000 tr/min
- Précision de la vitesse : ± 5 % tr/min
- Réglages pratiques de la vitesse par commande à bouton
- Stable pour les opérations à long terme
- Accessoires multiples pour récipients de différents types
Informations sur la commande
Veuillez commander divers accessoires en tant qu’adaptateur pour plusieurs applications
Spécification
4 mm | |
200 à 3000 tr/min | |
Tubes | |
Boîtier ABS | |
11,4 in | |
14,99 lb | |
14,33 lb | |
Agitateur à vortex de base | |
Accessoires : 88882120, 88882121, 88882122, 88882123, 88882124, 88882125, 88882126, 88882127 | |
IP 32 | |
19 | |
2 ans |
0,5 kg | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
290 x 270 x 240 mm (11,4 x 10,7 x 9,4 in) | |
290 mm | |
6,8 kg | |
6,5 kg | |
Numérique | |
Plateforme en caoutchouc 88882120 | |
Moteur CC | |
Tactile, continu |