Learn More
Fisherbrand™ Basket Inserts for Elmasonic X-tra ST Ultrasonic Cleaners
Place bulk material on these basket inserts for thorough ultrasonic cleaning.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Code produit. 15686064
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Mesh construction
  • Available in a range of sizes for all X-tra ST models
  • Accessory item
Spécification
Spécification
Basket Insert
Ultrasonic cleaning
7 x 7 x 1 mm
Ultrasonic Cleaner, Elmasonic Xtra ST 1400H
Wire Mesh