Learn More
Julabo™ Adaptateurs pour bain
Marque:  Julabo™ 8890044
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 11974708
  • 168.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 30-07-2024
Spécification
Refroidisseur à recirculation FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006
Adaptateur
G1 x 1/4 po. femelle au raccord cannelé de 1/2 po. de dia. int.