Learn More
Julabo™ Adaptateurs pour bain
Marque:  Julabo™ 8890024
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 11984688
  • 77.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 04-07-2024
Spécification
Circulateur Cryo-Compact CF30, CF31, CF40, CF41, circulateur réfrigéré / chauffant F25-HE
Adaptateur
M16 x 1 femelle à M16 x 1 femelle