Learn More
CleanSpace Technology™ Chargeur de batterie
Code produit 15970092 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Chargeur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15970092 Chargeur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15970092 Fournisseur CleanSpace Technology™ Code fournisseur PAF1101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.98€
    76.00€ / 1 pièces
    Économisez 21.98€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le chargeur de batterie CleanSpace est spécialement conçu pour recharger la batterie interne au lithium-polymère des blocs d’alimentation CleanSpace. Le chargeur de batterie est équipé de deux câbles et de fiches interchangeables pour une utilisation dans
  • Utilisé avec le système révolutionnaire de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace Halo : léger, sans tuyaux ni ceintures
  • Fiches interchangeables multinationales
  • Deux câbles pour charger simultanément deux blocs
Spécification
Type de produit Chargeur
À utiliser avec (équipement) PAF-0034, PAF-0060, PAF-0070