Learn More
Cartouche combinée de style baïonnette 1140 A2B2E2K2HgP3 R D
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN12941 et EN12942 |
| Type de filtre | 1140 A2B2E2K2HgP3 R D |
| Type de produit | Filtre combiné |
| À utiliser avec (application) | Peut être utilisé comme filtre TH/m3 A2B2E2K2 Hg PSL avec l’appareil respiratoire purificateur d’air motorisé X-plore™ de Dräger |
| Quantité | 1 de chaque |