missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Bcl-G Polyclonal Antibody

Description
PA1-4210 detects the long form of BCL-G in human samples. PA1-4210 has been successfully used in Western blot procedures. The PA1-4210 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues S(71) W P C R N S Q S S E K A(83) of the long form of human Bcl-G.
The protein encoded by this gene belongs to the BCL2 protein family. BCL2 family members form hetero- or homodimers and act as anti- or pro-apoptotic regulators that are involved in a wide variety of cellular activities. Overexpression of this gene has been shown to induce apoptosis in cells. Three alternatively spliced transcript variants encoding two distinct isoforms have been reported for this gene.
Spécification
Spécification
| Antigène | Bcl-G |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 0.02% sodium azide |
| Expression | BCL2L14 |
| Numéro d’ordre du gène | Q9BZR8 |
| Alias de gène | 4930452K23Rik; 4933405K19Rik; 9030625M01Rik; AI429211; Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14; apoptosis regulator BCL-G; BCL2 like 14; Bcl2l14; bcl2-L-14; BCL2-like 14 (apoptosis facilitator); BCLG; testicular tissue protein Li 26 |
| Symboles de gène(s) | BCL2L14 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?