missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ :Base de gélose Columbia
Utilisé pour la culture de microorganismes exigeants
189.00€ - 510.00€
Spécification
Certifications/Conformité | AOAC, COMPF, EP, ISO, JP, USP |
---|---|
Forme | Déshydraté |
Type de milieu | Base de gélose Columbia |
Type de produit | Gélose Columbia |
Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 10 g/l, produit de digestion peptique de viande 5 g/l, extrait de levure 5 g/l, produit de digestion pancréatique de cœur 3 g/l, amidon de maïs 1 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 13,5 g/l |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15142237
|
BD
211124 |
Culture de microorganismes fastidieux | Flacon | 500 g |
189.00€
500g |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17372291
|
BD
211125 |
Milieu de base utilisé avec ou sans sang pour la culture de micro-organismes exigeants | Seau | 2,26 kg |
510.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Spécification
AOAC, COMPF, EP, ISO, JP, USP | |
Base de gélose Columbia | |
Produit de digestion pancréatique de caséine 10 g/l, produit de digestion peptique de viande 5 g/l, extrait de levure 5 g/l, produit de digestion pancréatique de cœur 3 g/l, amidon de maïs 1 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 13,5 g/l |
Déshydraté | |
Gélose Columbia |