Learn More
BD Microbilles fonctionnelles Cytometric Bead Array (CBA)
Microbilles de PS de 7,5 μm à code couleur pouvant être classées à l’aide d’un cytomètre en flux
Marque:  BD 558581
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15869498
  • 1300.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2024
Description
Les microbilles fonctionnelles peuvent être utilisées avec le kit de tampons de conjugaison de microbilles fonctionnelles BD CBA (réf. fabricant n° 558556) pour lier par covalence les protéines hydrosolubles à la surface des microbilles via une chimie sulfo-SMCC. Les microbilles, une fois liées à une protéine, peuvent être utilisées comme matrice de capture pour les analytes d’intérêt.
Spécification
Spécification
RUO
Solution tamponnée aqueuse contenant ≤0,09 % d’azoture de sodium
Cytométrie en flux
Functional Bead
6000
7,5 μm
4°C
Microbilles fonctionnelles (B8)
PS
Cytomètre en flux
0,9 mL