Learn More
BD BV480 pour anticorps de rat anti-CD19 de souris
Exprimé lors du développement des lymphocytes B à partir de la cellule pro-B jusqu’aux stades matures des cellules B. L’anti-CD19 de souris du rat BD Horizon™ BV480 développe des lymphocytes B, activation des cellules B, maturation des cellules B de la mémoire et régulation de la tolérance. CD19 est sur les mastocytes péritonéaux, co-localisé avec le CD21/CD35, et il joue un rôle dans l’activation des mastocytes à médiation complémentaire.
297.00€ - 780.00€
Spécification
Type de produit | Anti-CD19 de souris de rat BV480 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
Concentration | 0,2 mg/ml |
Réactivité croisée | Tests de CQ :Souris |
Forme | BV480 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15824809
|
BD
566167 |
25 μg |
297.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854749
|
BD
566107 |
0,1 mg |
780.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec un Ex Max de 436 nm et un Em Max de 478 nm, BV480 BD Horizon™ peut être excité par le laser violet et détecté dans l’ensemble de filtres BV510 (525 / 40 nm) BD Horizon™
- BV480 a moins de débordement dans le détecteur BV605 et, en général, est plus lumineux que BV510
Spécification
Anti-CD19 de souris de rat BV480 | |
0,2 mg/ml | |
BV480 | |
Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |
Cytométrie en flux | |
Tests de CQ :Souris | |
Conserver non dilué à 4°C |