missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Anti-IFN-γ de souris de rat BV480
L’IFN-γ est une cytokine pléiotropique, d’environ 15-17 kDa, impliquée dans la régulation des réponses inflammatoires et immunitaires. L’anti-IFN-γ de souris de rat BV480 BD Horizon™ joue un rôle important dans l’activation, la croissance et la différenciation des lymphocytes T et B, des macrophages, des cellules NK et d’autres types de cellules non hématopoïétiques.
285.00€ - 740.00€
Spécification
Type de produit | Anti-IFN-γ de souris de rat BV480 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Coloration intracellulaire (cytométrie en flux) |
Concentration | 0,2 mg/ml |
Réactivité croisée | Tests de CQ :Souris |
Forme | BV480 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15864789
|
BD
566151 |
25 μg |
285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854739
|
BD
566097 |
0,1 mg |
740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec un Ex Max de 436 nm et un Em Max à 478 nm, BD Horizon™ BV480 peut être excité par le laser violet et détecté dans l’ensemble de filtres BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
- BV480 a moins de débordement dans le détecteur BV605 et, en général, est plus lumineux que BV510
Spécification
Anti-IFN-γ de souris de rat BV480 | |
0,2 mg/ml | |
BV480 | |
Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |
Coloration intracellulaire (cytométrie en flux) | |
Tests de CQ :Souris | |
Conserver non dilué à 4°C |