Learn More
BD Microtube MAP Microtainer™ pour processus automatisé avec bouchon EDTA K2 et BD Microgard™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 à 500 μl
Additif:
1,0 mg K2 EDTA
Conditionnement:
50 pièces
Description
Le tube MAP de BD Microtainer est conçu pour améliorer le délai d’exécution, la sécurité et la précision du prélèvement et des tests sanguins capillaires chez les patients présentant un volume sanguin limité, tels que les nourrissons, les enfants, les patients en service d’oncologie et les personnes âgées.
- Rationalise les opérations en permettant le traitement automatisé de vos échantillons de micro-prélèvement pour hématologie
- Améliore la sécurité des patients en adaptant les étiquettes d’identification des patients de taille réelle au moment du prélèvement
- Améliore le flux de travail grâce à la conception en une seule pièce, sans pièces à assembler, sans pièces contaminées à jeter
- Sans latex, jetables et non stériles
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Type de produit | Microtube MAP pour processus automatisé |
Additif | 1,0 mg K2 EDTA |
Stérilité | Non stérile |
Capacité (métrique) | 250 à 500 μl |
Bouchon inclus | Oui |
Couleur de bouchon | Lavande |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Microtube MAP Microtainer™ pour processus automatisé avec bouchon EDTA K2 et BD Microgard™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu