Learn More
BD Mouse Naive/Memory T Cell Panel
Code produit. 15831169
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 Tests
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Quantité unitSize
15831169 50 Tests 1 pièce
1 options
Code produit. 15831169
Marque: BD 561609
Includes
Alexa Fluor™ 647 Mouse Anti-Human CD197 (CCR7), APC-H7 Mouse Anti-Human CD3, PerCP-Cy™5.5 Mouse Anti-Human CD4, FITC Mouse Anti-Human CD45RA
Contains fluorescent antibodies specific for CD44, CD62L, CD4 and CD3 cell surface antigens
  • Designed to standardize multicolor staining and flow cytometric characterization
  • Contains antibodies optimized at 5μl per test
  • Formats and concentration optimized for each specificity to work as a combined panel
  • Compatible with dual-laser flow cytometers such as the BD FACSCalibur™
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Espèces hôtes Mouse
Quantité 50 Tests
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.