Learn More
BD Contrôle négatif pour les inhibiteurs de la caspase, Z-FA-FMK
Inhibiteur de contrôle négatif n’ayant aucun effet inhibiteur sur l’apoptose médiée par les caspases et ne pouvant inhiber que les protéases de cystéine
Marque: BD 550411
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les membres de la famille des caspases jouent un rôle clé dans l’inflammation et l’apoptose des mammifères. Z-FA-FMK est conçu pour être utilisé dans les tests sur cellules in vivo et in vitro comme contrôle négatif dans les tests utilisés pour mesurer l’apoptose.
- Contenu : Lyophilisé ; reconstitué dans du DMSO
- Format : Purifié(e)
- Poids moléculaire : 386 Da
- Tampon de stockage : Lyophilisé dans le diméthylsulfoxyde (DMSO)
Évitez les cycles de congélation / décongélation répétés du produit.
Cytométrie en flux
Spécification
Cytométrie en flux | |
-20°C | |
386 | |
Purifié(e) |
Lyophilisé dans du diméthylsulfoxyde | |
1 mg | |
Z-FA-FMK |
Usage exclusivement réservé à la recherche.