Learn More
Scientific Industries Bead Genie
The Bead Genie is a bead beater ideal for lysing, extraction, or homogenization applications, utilizing an aggressive vertical mixing motion. No additional accessories necessary for use.
2300.00€
Spécification
Tension | 10/240/440 V |
---|---|
Alimentation électrique | 230 V |
Hertz | 47/63 Hz |
Profondeur (impériale) | 6,5 po |
Profondeur (métrique) | 165 mm |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17241752
|
Scientific Industries
SI-B101 |
Pas de prise |
2300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17251752
|
Scientific Industries
SI-B102 |
Prise EU |
2300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bead beater utilizing an aggressive vertical mixing motion ideal for lysing, extraction, or homogenization applications
- Beads are also available but sold separately
Spécification
10/240/440 V | |
47/63 Hz | |
165 mm | |
330 mm | |
165 mm | |
122 mm | |
CE | |
Supports de tubes et microbilles | |
Porte-tube | |
1 s à 99 min, ou en continu | |
13 lb |
230 V | |
6,5 po | |
13 po | |
6,5 po | |
4,8 po | |
Coulage de zinc | |
Applications de lysing, d’extraction ou d’homogénéisation | |
12 microtubes, 6 tubes de 15 ml et 3 tubes de 50 ml | |
de 500 à 4 800 mouvements/min (250 à 2 400 tr/min) | |
Vertical et horizontal | |
6 kg |