Learn More
Buerkle™ Béchers avec poignée et graduations transparentes
6.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
1000 mL
Description
- PP (polypropylène)
- Translucide
- Autoclavables
- Gradué pour la mesure
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) de la base | 95 mm |
Diamètre (métrique) supérieur | 116 mm |
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Convient aux produits alimentaires |
Hauteur (métrique) | 170 mm |
Comprend | Poignée |
Quantité | 6/Bte |
Type | Bécher |