Learn More
Acide béhénique, technique. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485253
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11485253
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12850.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-85-6 | C22H44O2 | 340.592 g/mol
Behenic acid is used to give hair conditioners and moisturizers their smoothing properties. It is also used to investigate the phase behavior of long-chain acids in supercritical propane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide béhénique est utilisé pour donner aux après-shampoings et soins hydratants pour cheveux leurs propriétés de lissage. Il est également utilisé pour étudier le comportement en phase des acides à longue chaîne dans le propane supercritique.
Solubilité
Soluble dans le DMF (∼3 mg/ml), le méthanol chaud, l’eau (0,15 mg/ml à 25°C), le chloroforme et l’éthanol (2,18 mg/ml à 25°C).
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs et les bases. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-85-6
Formule moléculaire C22H44O2
Poids moléculaire (g/mol) 340.592
Numéro MDL MFCD00002807
Clé InChI UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme behenic acid, 1-docosanoic acid, n-docosanoic acid, hydrofol acid 560, docosoic acid, hydrofol 2022-55, glycon b-70, behensaeure, docosanoicacid, docosansaeure
CID PubChem 8215
ChEBI CHEBI:28941
Nom IUPAC Acide docosanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Behenic acid
Point de fusion 74°C to 78°C
Point d’ébullition 306°C (60 mmHg)
Quantité 250 g
Beilstein 1792887
Merck Index 14,1023
Informations sur la solubilité Soluble in DMF (∽3mg/ml),hot methanol,water (0.15mg/ml at 25°C),chloroform,and ethanol (2.18mg/ml at 25°C).
Poids de la formule 340.6
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique