Learn More
Bel-Art™ Assortiment de raccords SP Scienceware™, 28 éléments
Compatible avec des tubulures de 3,2 à 12,7 mm (⅛ to ½ po). L’assortiment de raccords Bel Art™ SP Scienceware™ de 28 pièces est destiné à la plupart des connexions de laboratoire courantes.
Marque: Bel-Art™ F19626-0000
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.17100kg
Description
- Moulée en PP autoclavable approuvé par la FDA, sauf les raccords à déconnexion rapide qui sont en polyéthylène et ni autoclavables ni approuvés par la FDA
- Le kit contient : 6 connecteurs de tubulure droits, 7 connecteurs de tubulure cannelés, 5 connecteurs de tubulure en Y, 3 “ connecteurs de tubulure en T”, 5 raccords à déconnexion rapide et 2 pinces pour tubulure en plastique avec contrôle de débit
- La boîte de rangement en plastique peut contenir d’autres raccords et pièces
Spécification
Kit de raccords | |
Tubulure de 0,19 à 0,5 po |