Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clear Graduated Cylinders
No concave meniscus, makes the raised numeral, single scale, graduations simple to interpret
14.35€ - 22.25€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17824728
|
Bel-Art™
F28692-0000 |
50 mL | 1 mL |
14.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17834728
|
Bel-Art™
F28694-0000 |
250 mL | 2 mL |
16.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17844728
|
Bel-Art™
F28695-0000 |
500 mL | 5 mL |
22.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Made from clear TPX
- Shatter-proof
- Wide octagonal base prevents tipping and rolling
- Chemical and heat resistant to 177°C (350°F)
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Spécification
Chemical and heat resistant |