Learn More
Bel-Art™ Cuillères à manche long et écologique SP Scienceware™
Les cuillères d’échantillonnage en résine de PLA (acide polylactique) ont un faible impact sur l’environnement
20.50€ - 25.20€
Spécification
Type de produit | Cuillère d’échantillonnage écologique |
---|---|
Matériau | Résine PLA |
Comprend | Bord plat |
Type de poignée | Long manche |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13402479
|
Bel-Art™
F36940-1000 |
1,23 mL |
20.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13432479
|
Bel-Art™
F36944-1000 |
4,93 mL |
25.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13412479
|
Bel-Art™
F36942-1000 |
2,46 mL |
21.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La production d’acide polylactique (PLA) à 100 % à base de plantes uniquement contribue à la réduction des gaz à effet de serre et utilise moins d’énergie non renouvelable de la source à la résine que ses équivalents à base de pétrole. Les plantes utilisées représentent une ressource renouvelable tous les ans. Les options de mise au rebut sont les suivantes : compostage industriel, incinération, recyclage et mise en décharge.
- Les cuillères approuvées par la FDA sont sans danger pour un contact avec les aliments, les médicaments et les cosmétiques
- Résistance et durabilité comparables à celles du PS, du PP et autres outils d’échantillonnage en résine de plastique
- Le manche long de 7 po (17,8 cm), permet d’éviter tout contact personnel avec les échantillons lorsque ces derniers atteignent les cuves, les flacons et autres espaces confinés
- Le bord de chaque bol comporte un bord plat pour faciliter le prélèvement et la mesure de petites quantités avec précision
- Utiliser une seule cuillère pour chaque échantillon afin d’éviter toute contamination croisée
- non stériles
Spécification
Cuillère d’échantillonnage écologique | |
Bord plat | |
Non stérile | |
Idéale pour l’acquisition d’échantillons à partir de flacons, de bocaux et d’autres zones confinées et pour éviter tout contact personnel avec des échantillons, utilisée comme alternative verte aux outils d’échantillonnage à base de pétrole | |
17,8 cm |
Résine PLA | |
Long manche | |
FDA | |
7 po |