Learn More
Bel-Art™ Cuillères d’échantillonnage à manche large et écologique SP Scienceware™
Les cuillères d’échantillonnage en résine de PLA (acide polylactique) ont un faible impact sur l’environnement
16.40€
Spécification
Type de produit | Cuillère d’échantillonnage écologique |
---|---|
Matériau | Résine PLA |
Type de fond | Plat |
Type de poignée | Large |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13472479
|
Bel-Art™
F36740-1023 |
5 mL |
16.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13462479
|
Bel-Art™
F36740-1022 |
2,5 mL |
16.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13442479
|
Bel-Art™
F36740-1021 |
1,25 mL |
16.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13492479
|
Bel-Art™
F36740-1025 |
20 mL |
16.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13482479
|
Bel-Art™
F36740-1024 |
8 mL |
16.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La production d’acide polylactique (PLA) à 100 % à base de plantes uniquement contribue à la réduction des gaz à effet de serre et utilise moins d’énergie non renouvelable de la source à la résine que ses équivalents à base de pétrole. Les plantes utilisées représentent une ressource renouvelable tous les ans. Les options de mise au rebut sont les suivantes : compostage industriel, incinération, recyclage et mise en décharge.
- Les cuillères approuvées par la FDA sont sans danger pour un contact avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
- Résistance et durabilité comparables à celles du PS, du PP et autres outils d’échantillonnage en résine de plastique
- Optimisées pour prélever des petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de liquides
- Leur large manche confère à l’utilisateur une bonne préhension et une rigidité adéquate pour échantillonner facilement les poudres compactes et autres matières solides
- Leur fond plat offre une double utilisation pratique permettant de les utiliser comme nacelles de pesée pour gagner du temps et assurer la précision
- Non stériles
Spécification
Cuillère d’échantillonnage écologique | |
Plat | |
Non stérile | |
Conçue pour récupérer de petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de liquides, utilisée comme alternative verte aux outils d’échantillonnage à base de pétrole |
Résine PLA | |
Large | |
FDA |