Learn More
Bel-Art™ Cuillères d’échantillonnage à manche large et écologique SP Scienceware™
Les cuillères d’échantillonnage en résine de PLA (acide polylactique) ont un faible impact sur l’environnement
Marque: Bel-Art™ F36740-1025
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
La production d’acide polylactique (PLA) à 100 % à base de plantes uniquement contribue à la réduction des gaz à effet de serre et utilise moins d’énergie non renouvelable de la source à la résine que ses équivalents à base de pétrole. Les plantes utilisées représentent une ressource renouvelable tous les ans. Les options de mise au rebut sont les suivantes : compostage industriel, incinération, recyclage et mise en décharge.
- Les cuillères approuvées par la FDA sont sans danger pour un contact avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
- Résistance et durabilité comparables à celles du PS, du PP et autres outils d’échantillonnage en résine de plastique
- Optimisées pour prélever des petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de liquides
- Leur large manche confère à l’utilisateur une bonne préhension et une rigidité adéquate pour échantillonner facilement les poudres compactes et autres matières solides
- Leur fond plat offre une double utilisation pratique permettant de les utiliser comme nacelles de pesée pour gagner du temps et assurer la précision
- Non stériles
Spécification
Cuillère d’échantillonnage écologique | |
Plat | |
20 mL | |
FDA |
Résine PLA | |
Large | |
Non stérile | |
Conçue pour récupérer de petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de liquides, utilisée comme alternative verte aux outils d’échantillonnage à base de pétrole |