Learn More
Bel-Art™ Racks pour boîtes de Pétri 100 mm ProCulture
Pour augmenter l’espace de travail et transporter efficacement une grande quantité de boîtes de Petri
Marque: Bel-Art™ F18982-0309
198.51 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Fabriqués en PC léger résistant aux produits chimiques et autoclavables à 121°C (250°F), ces racks conviennent parfaitement à une utilisation dans un incubateur
- Les bandes de retenue en silicone sur les quatre colonnes du rack adhèrent aux boîtes de Petri et permettent à l’utilisateur d’insérer et de retirer facilement des groupes de boîtes sans perturber les boîtes supérieures ou inférieures
- Les étiquettes situées sur les côtés du rack offrent un espace pour identifier les échantillons critiques
- Dimensions : 24,1 cm (9,5 po) de hauteur
Spécification
Autoclavables | |
PC | |
Boîtes de Petri de 10 cm | |
9 po |
Bleu | |
48 | |
22,86 cm |