Learn More
Bel-Art™ Bécher en polypropylène grand volume SP Scienceware™
347.47 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21660" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21660" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
Description
- Amélioré grâce aux graduations numériques gravées pour une meilleure visualisation du volume de contenu
- Emplacement pratique à la base pour faciliter le levage
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Résistant aux produits chimiques
Spécification
Capacité (impériale) | 338,14 oz. |
Diamètre (impérial) de la base | 8,74 in |
Diamètre (impériale) supérieur | 10,47 in |
Diamètre (métrique) de la base | 22,2 cm |
Diamètre (métrique) supérieur | 26,6 cm |
Capacité (métrique) | 10 l |
Matériau | PP |
Hauteur (impériale) | 12,24 in |
Hauteur (métrique) | 31,1 cm |
Type | Bécher |